Tlačiť
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2679-100G S2679-1KG S2679-500G
SIALS2679-100GEA 73.7 EUR
SIALS2679-100G SIALS2679-1KG SIALS2679-500G
Salicylát sodný, Sigma-Aldrich®
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Mw: 160.1
Teplota tavenia: 200
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002440
Číslo CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819