Tlačiť
Salicylát sodný ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
28068.296EA 158.22 EUR
28068.296 28068.460
Salicylát sodný ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Mw: 160.1
Teplota tavenia: 200
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002440
Číslo CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %