Tlačiť
Salicylát sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 173.44 EUR
A17056.0B A17056.30
Salicylát sodný ≥99%
Salicylát sodný
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Mw: 160.1
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002440
Číslo CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 14,8332