Tlačiť
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
MQ100
S5922-100G S5922-500G
SIALS5922-100GEA 101.74 EUR
SIALS5922-100G SIALS5922-500G
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Mw: 138.12
Teplota varu: 336
Teplota tavenia: 157…159 °C
Hustota: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 157
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002439
Číslo CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM