Tlačiť
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
105910-500G 105910-3KG
SIAL105910-500GEA 59.77 EUR
SIAL105910-500G SIAL105910-3KG
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Teplota varu: 336 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 157…159 °C
Hustota: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002439
Číslo CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM