Tlačiť
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylgallic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T69000-100G T69000-5G
SIALT69000-100GEA 46.87 EUR
SIALT69000-100G SIALT69000-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Mw: 212.2
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 168…170 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (24.95 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002501
Číslo CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2