Tlačiť
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 1656.24 EUR
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Syringic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Mw: 198.18
Teplota varu: 351
Teplota tavenia: 204…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002552
Číslo CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8