Tlačiť
2,3-Dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D131407-25G D131407-5G
SIALD131407-25GEA 100.54 EUR
SIALD131407-25G SIALD131407-5G
2,3-Dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 1.387 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002432
Číslo CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4