Tlačiť
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
117390-100G 117390-5G
SIAL117390-100GEA 39.5 EUR
SIAL117390-100G SIAL117390-5G
p-Anisic acid, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 275
Teplota tavenia: 182…185 °C
Hustota: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002542
Číslo CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669