Tlačiť
4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14351.09 A14351.18 A14351.30
A14351.09EA 54.08 EUR
A14351.09 A14351.18 A14351.30
4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
4-Isopropoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 13205-46-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° MDL No.: MFCD00044318
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044318
Číslo CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4