Tlačiť
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
121258-100G 121258-500G
SIAL121258-100GEA 52.47 EUR
SIAL121258-100G SIAL121258-500G
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
Mw: 212.12
Teplota tavenia: 204…208 °C
Hustota: 1.683 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007253
Číslo CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,03304