Tlačiť
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
461091-1KG 461091-250G
SIAL461091-1KGEA 112.31 EUR
SIAL461091-1KG SIAL461091-250G
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-nitrobenzoová
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 359 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007352
Číslo CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686