Tlačiť
3-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: m-Nitrobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
185329-100G 185329-500G 185329-5G
SIAL185329-100GEA 34.46 EUR
SIAL185329-100G SIAL185329-500G SIAL185329-5G
3-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 341 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 139…142 °C
Hustota: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007251
Číslo CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686