Tlačiť
2-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127698-100G 127698-5G
SIAL127698-100GEA 107.1 EUR
SIAL127698-100G SIAL127698-5G
2-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 146…148 °C
Hustota: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007137
Číslo CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686