N-phenylanthranilic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
A14340.22
A14340.14
A14340.36
A14340.22EA
134.59
EUR
A14340.22
A14340.14
A14340.36
N-phenylanthranilic acid ≥99%
N-phenylanthranilic acid
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO₂ Mw: 213.24 Teplota varu: 375 Teplota tavenia: 185…188 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002421 Číslo CAS: 91-40-7 EINECS: 202-066-8 Merck Index: 12,07427 |