Tlačiť
N-phenylanthranilic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
A14340.22 A14340.14 A14340.36
A14340.22EA 134.59 EUR
A14340.22 A14340.14 A14340.36
N-phenylanthranilic acid ≥99%
N-phenylanthranilic acid
Purity: 99% CAS No.: 91-40-7 Molecular Formula: C13H11NO2 Formula Weight: 213.24 Melting Point: 185-188° Beilstein Reference: 1456607 Merck Reference: 14,7273 MDL No.: MFCD00002421
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Mw: 213.24
Teplota varu: 375
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002421
Číslo CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427