Tlačiť
N-phenylanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 31.24 EUR
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
N-phenylanthranilic acid 98%
N-phenylanthranilic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Mw: 213.24
Teplota varu: 375
Teplota tavenia: 182…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002421
Číslo CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %