Tlačiť
Kyselina 3,5-diaminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12805-100G D12805-1KG
SIALD12805-100GEA 67.39 EUR
SIALD12805-100G SIALD12805-1KG
Kyselina 3,5-diaminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 546 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 239…242 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007807
Číslo CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997