Tlačiť
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
339598-25G 339598-5G
SIAL339598-25GEA 188.26 EUR
SIAL339598-25G SIAL339598-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017094
Číslo CAS: 2374-03-0