Tlačiť
Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A79809-5G A79809-100G
SIALA79809-5GEA 40.51 EUR
SIALA79809-5G SIALA79809-100G
Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-aminosalicylová
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 280 °C
Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007877
Číslo CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964