Tlačiť
Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3537-100G A3537-25G
SIALA3537-100GEA 956.68 EUR
SIALA3537-100G SIALA3537-25G
Kyselina 5-aminosalicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-aminosalicylová
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 280 °C
Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007877
Číslo CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964