Tlačiť
3-Aminosalicylic acid, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 382.27 EUR
ICNA0215476990 ICNA0215476980
3-Aminosalicylic acid, powder
3-Aminosalicylic acid
Soluble in KOH, clear solution.
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010299
Číslo CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0