Tlačiť
4-Amino-m-anisic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06 H28098.03
H28098.06EA 324.91 EUR
H28098.06 H28098.03
4-Amino-m-anisic acid 95%
4-Amino-m-anisic acid
Purity: 95% CAS No.: 2486-69-3 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 186-188° MDL No.: MFCD00016539
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 186…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016539
Číslo CAS: 2486-69-3