Tlačiť
4-Amino-o-anisic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
H27419.06 H27419.14
H27419.06EA 33.61 EUR
H27419.06 H27419.14
4-Amino-o-anisic acid 97%
4-Amino-o-anisic acid
Purity: 97% CAS No.: 2486-80-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD00114479
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: ∼ 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114479
Číslo CAS: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5