Tlačiť
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
665118-1G 665118-5G
SIAL665118-1GEA 89.73 EUR
SIAL665118-1G SIAL665118-5G
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016509
Číslo CAS: 6705-03-9