Tlačiť
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10295.03 L10295.06
L10295.03EA 103.75 EUR
L10295.03 L10295.06
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
5-Methoxyanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6705-03-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 777690
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016509
Číslo CAS: 6705-03-9