Tlačiť
Kyselina 4-aminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
M-Clarity™ quality level = MQ100
A9878-100G A9878-25G A9878-5G
SIALA9878-100GEA 125.95 EUR
SIALA9878-100G SIALA9878-25G SIALA9878-5G
Kyselina 4-aminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-aminobenzoová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 188 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007894
Číslo CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422