Tlačiť
Kyselina 4-aminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429767-10G 429767-1G
SIAL429767-10GEA 159.25 EUR
SIAL429767-10G SIAL429767-1G
Kyselina 4-aminobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-aminobenzoová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 188 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007894
Číslo CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422