Tlačiť
Cobalt(II) benzoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzoic acid cobalt (II) salt, Cobalt dibenzoate, Cobaltous benzoate
87380.09 87380.18
87380.09EA 60.89 EUR
87380.09 87380.18
Cobalt(II) benzoate
Cobalt(II) benzoate
CAS No.: 932-69-4 Molecular Formula: C14H10CoO4 Formula Weight: 301.16 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00050769
Vzorec: C₁₄H₁₀CoO₄
Mw: 301.16
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050769
Číslo CAS: 932-69-4
EINECS: 213-257-0