Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Dimethylaminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D139459-100G D139459-25G
SIALD139459-100GEA 134.59 EUR
SIALD139459-100G SIALD139459-25G
4-(Dimethylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19
Teplota varu: 297
Teplota tavenia: 149
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002537
Číslo CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259