Tlačiť
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3420-1KG B3420-250G
SIALB3420-1KGEA 195.35 EUR
SIALB3420-1KG SIALB3420-250G
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Teplota tavenia: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012463
Číslo CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654