Tlačiť
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzoic acid sodium salt
109169-25G 109169-1KG 109169-5KG
SIAL109169-25GEA 19.23 EUR
SIAL109169-25G SIAL109169-1KG SIAL109169-5KG
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Mw: 144.11
Teplota tavenia: 410…430 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012463
Číslo CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654