Tlačiť
Potassium benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
290009-1KG 290009-250G
SIAL290009-1KGEA 156.04 EUR
SIAL290009-1KG SIAL290009-250G
Potassium benzoate, Sigma-Aldrich®
Potassium benzoate
Vzorec: C₇H₅KO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013061
Číslo CAS: 582-25-2
EINECS: 209-481-3