Tlačiť
4-Cyanobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C89803-25G C89803-5G
SIALC89803-25GEA 268.35 EUR
SIALC89803-25G SIALC89803-5G
4-Cyanobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota varu: 313
Teplota tavenia: 220…222 °C
Hustota: 1.382 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002528
Číslo CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9