Tlačiť
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
109479-1KG 109479-500G 109479-3KG
SIAL109479-1KGEA 52.15 EUR
SIAL109479-1KG SIAL109479-500G SIAL109479-3KG
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 249 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002398
Číslo CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM