Tlačiť
Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Terephthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
185124-3KG 185124-500G
SIAL185124-3KGEA 158.04 EUR
SIAL185124-3KG SIAL185124-500G
Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl terephthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 288
Teplota tavenia: 139
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 141
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008440
Číslo CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306