Tlačiť
Dimethyl terephthalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 82.63 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Dimethyl terephthalate 99%
Dimethyl terephthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 288
Teplota tavenia: 140…143 °C
Teplota vzplanutia: 154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008440
Číslo CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g