Tlačiť
Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
525081-1L 525081-4L
SIAL525081-1LEA 107.5 EUR
SIAL525081-1L SIAL525081-4L
Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dimethylftalát
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota varu: 283,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008425
Číslo CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281