Tlačiť
Dimethylftalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 33.49 EUR
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
Dimethylftalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethylftalát
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota varu: 283,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008425
Číslo CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794