Tlačiť
Dimethylftalát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phthalic acid dimethyl ester
A14253.0E A14253.30 A14253.36
A14253.0EEA 112.72 EUR
A14253.0E A14253.30 A14253.36
Dimethylftalát ≥99%
Dimethylftalát
Purity: 99% CAS No.: 131-11-3 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 146°(294°F) Physical Form: Liquid Density: 1.190 Refractive Index: 1.5150 Melting Point: ca 5° Boiling Point: 283-284° Beilstein Reference: 1911460 Merck Reference: 14,3255 MDL No.: MFCD00008425
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota varu: 283…284 °C
Teplota tavenia: ∼ 5 °C
Hustota: 1,190
Teplota vzplanutia: 146 °C (294 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008425
Číslo CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 14,3255