Dimethylftalát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Phthalic acid dimethyl ester
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
A14253.0EEA
112.72
EUR
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
Dimethylftalát ≥99%
Dimethylftalát
Purity: 99%
CAS No.: 131-11-3
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 146°(294°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.190
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: ca 5°
Boiling Point: 283-284°
Beilstein Reference: 1911460
Merck Reference: 14,3255
MDL No.: MFCD00008425
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Teplota varu: 283…284 °C Teplota tavenia: ∼ 5 °C Hustota: 1,190 Teplota vzplanutia: 146 °C (294 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008425 Číslo CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 14,3255 |