Tlačiť
Dimethylftalát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phthalic acid dimethyl ester
116640010 116642500 116640025 116640250
ACRO116640010EA 82.63 EUR
ACRO116640010 ACRO116642500 ACRO116640025 ACRO116640250
Dimethylftalát 99%
Dimethylftalát
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota varu: 282 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008425
Číslo CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.7 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Water soluble titr. base ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %