Tlačiť
Diethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phthalic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W512206-1KG W512206-25KG W512206-SAMPLE
SIALW512206-1KGEA 110.31 EUR
SIALW512206-1KG SIALW512206-25KG SIALW512206-SAMPLE
Diethylftalát, Sigma-Aldrich®
Diethylftalát
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Teplota varu: 298 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 156 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009111
Číslo CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM