Tlačiť
Diethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phthalic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
524972-100ML 524972-1L 524972-20L 524972-5ML
SIAL524972-100MLEA 36.1 EUR
SIAL524972-100ML SIAL524972-1L SIAL524972-20L SIAL524972-5ML
Diethylftalát, Sigma-Aldrich®
Diethylftalát
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Teplota varu: 298 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 156 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009111
Číslo CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM