Tlačiť
Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
M-Clarity™ quality level = MQ300
W220302-1KG W220302-5KG W220302-SAMPLE
SIALW220302-1KGEA 102.94 EUR
SIALW220302-1KG SIALW220302-5KG SIALW220302-SAMPLE
Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Butyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.23
Teplota varu: 156…157 °C (3.5 mmHg)
Teplota tavenia: 73
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016478
Číslo CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583