Tlačiť
Butyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
A14043.22 A14043.30
A14043.22EA 54.48 EUR
A14043.22 A14043.30
Butyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Butyl 4-hydroxybenzoát
Purity: 99+% CAS No.: 94-26-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1103741 Merck Reference: 14,1584 MDL No.: MFCD00016478
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.23
Teplota varu: 156…157 °C (3.5 mmHg)
Teplota tavenia: 67…71 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016478
Číslo CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583