Tlačiť
Methyl-3-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
252794-100G 252794-25G
SIAL252794-100GEA 249.1 EUR
SIAL252794-100G SIAL252794-25G
Methyl-3-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Číslo MDL: MFCD00002295
Číslo CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5