Tlačiť
Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 71.4 EUR
A14425.14 A14425.22 A14425.36
Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 280…281 °C (708 mmHg)
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002295
Číslo CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5