Tlačiť
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250 352001000
ACRO352000250EA 76.61 EUR
ACRO352000250 ACRO352001000
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 280…281 °C (709 mmHg)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002295
Číslo CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %