Tlačiť
Ethylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245801-10KG-K W245801-1KG-K W245801-25KG-K
SIALW245801-10KG-KEA 384.28 EUR
SIALW245801-10KG-K SIALW245801-1KG-K SIALW245801-25KG-K
Ethylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Ethylsalicylát
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 234 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002215
Číslo CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881