Tlačiť
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 32.33 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 279 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007250
Číslo CAS: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %